Key Documents
52413
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxystearoyl]-L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H49NO5
Número CAS:
Peso molecular:
443.66
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
grau
analytical standard
Ensaio
≥94.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -19±2°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)