Documentos Principais
52383
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-hexadec-9-enoyl]-L-carnitine, predominantly cis
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[3R-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H43NO5
Peso molecular:
413.59
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥85.0% (HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)