Key Documents
51624
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-cis-octadec-9-enoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R,9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxyoleyl-L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H47NO5
Peso molecular:
441.64
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥85.0% (HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D -18.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)