Documentos Principais
W455320
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número FEMA:
4553
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.672
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; herbaceous; pear; tropical
cadeia de caracteres SMILES
O(CC\C=C/CCCCC)C(=O)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
chave InChI
LRQNQAVSERJKNU-FPLPWBNLSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)