Documentos Principais
128244
Sigma-Aldrich
Ethyl diethoxyacetate
97%
Sinônimo(s):
Glyoxylic acid ethyl ester diethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2CHCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Beilstein:
878579
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
p.e.
199 °C (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O4/c1-4-10-7(9)8(11-5-2)12-6-3/h8H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl diethoxyacetate was used in the preparation of a fatty acid analog containing DTS, 12,13-dioxotetradecanoic acid di(N-methyl-thiosemicarbazone) (FA-DTS).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Y Arano et al.
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 40(9), 745-749 (1989-01-01)
For the development of 62Cu labeled fatty acid analogs, two fatty acid analogs, containing dithiosemicarbazone (DTS) molecule as the 62Cu coordinating site, were designed and synthesized: a fatty acid analog containing DTS molecule at the omega-position, (a) the 12,13-dioxotetradecanoic acid