294632
Methyl dimethoxyacetate
97%
Sinônimo(s):
Glyoxylic acid methyl ester dimethyl acetal
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
p.e.
67 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acetal
ester
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)C(=O)OC
InChI
1S/C5H10O4/c1-7-4(6)5(8-2)9-3/h5H,1-3H3
chave InChI
NZTCVGHPDWAALP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- in Claisen acylation of active hydrogen compounds
- in preparation of 3, 9-disubstituted 2,4,8,10-tetroxaspiro [5.5] undecane
- as Lithium enolate precursor
- as acylating reagent for cycloalkanone enolates and amino alcohols
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
294632-25G | 4061826601334 |
294632-5G |