W250910
Geranyl acetate
natural, FCC
Sinônimo(s):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
6.8 (vs air)
pressão de vapor
0.07 mmHg ( 20 °C)
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
138 °C/25 mmHg (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
green; waxy; floral; rose
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
chave InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Differentiation of action mechanisms between natural and synthetic repellents through neuronal electroantennogram and proteomic in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae).: This study investigates the different mechanisms of action between natural and synthetic repellents, including Geranyl acetate, using neuronal electroantennogram and proteomic analysis in Aedes aegypti. It provides insights into the biochemical pathways affected by these repellents (Portilla Pulido et al., 2022).
- Hydrodistillation-headspace solvent microextraction, a new method for analysis of the essential oil components of Lavandula angustifolia Mill.: This paper introduces a novel method combining hydrodistillation and headspace solvent microextraction for analyzing essential oil components, including Geranyl acetate, in Lavandula angustifolia. It enhances the efficiency and accuracy of essential oil analysis (Fakhari et al., 2005).
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?