PHR2620
4-Chlorobenzophenone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1112467
família API
cetirizine
Formulário
crystals
embalagem
pkg of 50 mg
p.e.
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
pf
74-76 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
chave InChI
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)