1102941
USP
Cetirizine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethan-1-ol dihydrochloride, 4-(Diphenylmethyl)-1-piperazineethanol dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cetirizine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH/c22-16-15-20-11-13-21(14-12-20)19(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18;;/h1-10,19,22H,11-16H2;2*1H
chave InChI
DJRDCMNGICGKGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)