PHR1986
Omeprazole Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-METHOXY-2- BENZIMIDAZOLETHIOL
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1478480
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 30 mg
pf
261-263 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
chave InChI
KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)