PHR1649
Omeprazole Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Omeprazole N-oxide, 4-METHOXY-2-[[(RS)-5(METHOXY-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL) SULFINYL] METHYL]-3,5-DIMETHYLPYRIDINE 1-OXIDE, 4-Methoxy-2-{[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-3,5-dimethylpyridine 1-oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1478527
família API
omeprazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 30 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
chave InChI
QZVDQETYNOBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)