1249789
USP
Esomeprazole magnesium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-Omeprazole magnesium trihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
omeprazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+2].[S](=O)(Cc6ncc(c(c6C)OC)C)c4[n-]c5c(n4)cc(cc5)OC.[S](=O)(Cc3ncc(c(c3C)OC)C)c1[n-]c2c(n1)cc(cc2)OC.O.O.O
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.3H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;3*1H2/q2*-1;+2;;;
chave InChI
VEVZQDGATGBLIC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Esomeprazole Magnesium Delayed-Release Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)