Documentos Principais
Y0002075
Esomeprazole sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18NaN3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
367.40
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
omeprazole
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H20N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8,17,19H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t17?,24-;/m0./s1
chave InChI
ALGZIPAMEDTMAM-DPGOWHRRSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Esomeprazole sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Y0002075