1478516
USP
Omeprazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Omeprazole sulfone, 5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl}-1H-benzimidazole, Omeprazole sulphone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
omeprazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=NC2=CC(OC)=CC=C2N1)(CC3=NC=C(C)C(OC)=C3C)=O
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
chave InChI
IXEQEYRTSRFZEO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Omeprazole
- Esomeprazole Strontium
- Omeprazole Magnesium
- Esomeprazole Magnesium
- Esomeprazole Magnesium Delayed-Release Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)