About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
180.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
261-263 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
chave InChI
KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
5-Methoxy-2-benzimidazolethiol is a hetercocyclic building block. Iodimetric quantification of 5-methoxy-2-benzimidazolethiol in basic medium has been investigated.
Aplicação
5-Methoxy-2-benzimidazolethiol may be used in the preparation of compounds present as contaminants in omeprazole, such as 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole and 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxide)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole. It may be used in the synthesis of tris[μ-1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]-1:2κ2P:P′;1:3κ2P:P′;2:3κ2P:P′-di-μ-bromido-1:2κ4Br:Br-bromido-3κBr-tricopper(I) acetone hemisolvate.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
286.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
141.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Preparation of Two Impurities of Omeprazole.
Hao L-H, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 2, 008-008 (2009)
Wen-Juan Shi
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 11), m1411-m1411 (2008-01-01)
In the crystal structure of the title compound, [Cu(3)Br(3)(C(26)H(24)P(2))(3)]·0.5CH(3)COCH(3), two of the Cu centers are bridged by two bromide anions forming a Cu(μ-Br)(2)Cu core, which is further bridged by a 1,2-bis-(diphenyl-phosphino)-ethane (dppe) ligand. The third Cu center is terminally bound
Iodimetric determination of 2-benzimidazolethiols and 2-benzothiazoletiols.
Ciesielski W and Krenc A.
Chem. Anal. (Warsaw), 49(4), 577-577 (2004)