Documentos Principais
693316
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide
97%
Sinônimo(s):
(2S)-2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H25F6N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
505.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -57.0°, c = 1 in chloroform
pf
147-152 °C
grupo funcional
amide
amine
fluoro
phenyl
thiourea
cadeia de caracteres SMILES
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H25F6N3OS/c1-21(2,3)18(19(33)32(4)13-14-8-6-5-7-9-14)31-20(34)30-17-11-15(22(24,25)26)10-16(12-17)23(27,28)29/h5-12,18H,13H2,1-4H3,(H2,30,31,34)/t18-/m1/s1
chave InChI
LTFFYVVCUVYZPE-GOSISDBHSA-N
Descrição geral
(S)-2-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide is a chiral thiourea organocatalyst developed by the Jacobsen′s group for asymmetric organic synthesis.
Aplicação
Versatile catalyst for reactions including the Mannich reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Divergent Stereoinduction Mechanisms in Urea-Catalyzed Additions to Imines
Wenzel, A.G.; Lalonde, M.P.; Jacobsen, E.N.
Synlett, 1919-1919 (2003)
Artigos
Jacobsen's group have developed a range of chiral thioureas that are versatile, effective organocatalysts.