Documentos Principais
713201
Sigma-Aldrich
(8α,9S)-6′-Methoxycinchonan-9-amine trihydrochloride
90%
Sinônimo(s):
(8S,9S)-9-Amino-9-deoxyepiquinine trihydrochloride, (S)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanamine trihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H25N3O · 3HCl
Número CAS:
Peso molecular:
432.81
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
89.5-110.5% (AT)
90% (HPLC)
90%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +65.0±2.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.COc1ccc2nccc([C@H](N)C3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H25N3O.3ClH/c1-3-13-12-23-9-7-14(13)10-19(23)20(21)16-6-8-22-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20H,1,7,9-10,12,21H2,2H3;3*1H/t13-,14-,19?,20-;;;/m0.../s1
chave InChI
GZXDEKGNTLNSGM-YPIZWHDUSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)