690384
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[(8a,9S)-10,11-dihydro-6′-methoxy-9-cinchonanyl]thiourea
90%
Sinônimo(s):
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-{(S)[(2S,4S,5R)-5-ethyl-1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-2-yl]-(6-methoxy-4-quinolinyl)methyl}thiourea, epi-N-Dihydroquinyl-N′-bis(3,5-trifluoromethyl)phenylthiourea
Ensaio
≥89.0% (HPLC)
90%
Formulário
lumps
atividade óptica
[α]/D -107.0±5.0°, c = 1 in chloroform
grupo funcional
amine
fluoro
thiourea
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](NC(=S)Nc3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4ccnc5ccc(OC)cc45
InChI
1S/C29H30F6N4OS/c1-3-16-15-39-9-7-17(16)10-25(39)26(22-6-8-36-24-5-4-21(40-2)14-23(22)24)38-27(41)37-20-12-18(28(30,31)32)11-19(13-20)29(33,34)35/h4-6,8,11-14,16-17,25-26H,3,7,9-10,15H2,1-2H3,(H2,37,38,41)/t16-,17-,25-,26-/m0/s1
chave InChI
KBYUJTLQXUVPQI-FRSFCCSCSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?