857270
(+)-Cinchonine
85%
Sinônimo(s):
Cinchonine monohydrochloride dihydrate, NSC 6176
Ensaio
85%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]23/D +228°, c = 0.5 in ethanol
pf
258-260 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCN(C[C@H]1C=C)[C@]([H])(C2)[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
chave InChI
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?