Documentos Principais
420328
Sigma-Aldrich
Cinchonine monohydrochloride hydrate
99%
Sinônimo(s):
Cinchonan-9(S)-ol monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22N2O · HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
330.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
5784953
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +101°, c = 1 in chloroform
pf
208-218 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@H]1CC2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14?,18+,19-/m0/s1
chave InChI
KMPWYEUPVWOPIM-FGVBSWQGSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)