Documentos Principais
918717
Sigma-Aldrich
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(1R,2R)-(−)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]thiourea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21F6N3S
Número CAS:
Peso molecular:
413.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
grupo funcional
amine
fluoro
thiourea
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=S)N[C@H]2[C@@H](CCCC2)N(C)C
InChI
1S/C17H21F6N3S/c1-26(2)14-6-4-3-5-13(14)25-15(27)24-12-8-10(16(18,19)20)7-11(9-12)17(21,22)23/h7-9,13-14H,3-6H2,1-2H3,(H2,24,25,27)/t13-,14-/m1/s1
chave InChI
NQRCAVZHOLYEBJ-ZIAGYGMSSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)