745480
Zinc isopropylsulfinate
95%
Sinônimo(s):
Baran Isopropylation Reagent, Baran IPS Reagent, Bis((isopropylsulfinyl)oxy)zinc, IPS
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Allylation
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: diversification reagent
pf
161-166 °C
grupo funcional
sulfinic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)S(=O)O[Zn]OS(=O)C(C)C
InChI
1S/2C3H8O2S.Zn/c2*1-3(2)6(4)5;/h2*3H,1-2H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
chave InChI
PEEMMWYYSHSBTQ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Ligação
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.