Documentos Principais
489735
Sigma-Aldrich
Hydrazine sulfate-15N2
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
15N Labeled hydrazine sulfate
About This Item
Fórmula linear:
H215N15NH2 · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
254 °C (lit.)
densidade
1.391 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][15NH2].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i1+1,2+1;
chave InChI
ZGCHATBSUIJLRL-AWQJXPNKSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
489735-500MG4061838062963