Documentos Principais
1.04603
Supelco
Hydrazinium sulfate
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hydrazinium sulfate, Hydrazonium sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H6N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
130.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
233-110-4
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
Formulário
solid
potência
601 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
254 °C (decomposition)
densidade
1.37 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
450 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]N.[H+]
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3