15614
Hexamethylenetetramine
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
Sinônimo(s):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
770 °F
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Impurezas
acidic and alkalic reac. substances, complies
residual solvents, in accordance
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% free formaldehyde
perda
≤2% loss on drying
pf
280 °C (subl.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
chave InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?