Documentos Principais
489190
Sigma-Aldrich
Eicosane-d42
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Deuterated eicosane
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)18CD3
Número CAS:
Peso molecular:
324.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
220 °C/30 mmHg (lit.)
pf
36-38 °C (lit.)
alteração de massa
M+42
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2
chave InChI
CBFCDTFDPHXCNY-ILDSYVRBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Pentane-d12 98 atom % D
Sigma-Aldrich
490482
Pentane-d12
Eicosane 99%
Sigma-Aldrich
219274
Eicosane
Heptane-d16 99 atom % D
Sigma-Aldrich
303011
Heptane-d16
Eicosane analytical standard
Supelco
44818
Eicosane
Triacontane 98%
Sigma-Aldrich
263842
Triacontane