Documentos Principais
303011
Sigma-Aldrich
Heptane-d16
99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)5CD3
Número CAS:
Peso molecular:
116.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
100
200
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
595 °F
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.3844 (lit.)
p.e.
98 °C (lit.)
pf
-91 °C (lit.)
densidade
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+16
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-NEBSKJCTSA-N
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
The polarizability of some deuterated hydrocarbons.
LeGrand DG and Gaines Jr GL.
The Journal of Physical Chemistry, 98(18), 4842-4844 (1994)
Solution phase coordination chemistry of trivalent lanthanide and actinide cations with bis (2, 4, 4-trimethylpentyl) dithiophosphinic acid.
Jensen MP, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 39, 255-258 (2002)