Key Documents
456276
Sigma-Aldrich
Nonadecane-d40
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)17CD3
Número CAS:
Peso molecular:
308.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
9.27 (vs air)
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pb
330 °C (lit.)
pf
28-30 °C (lit.)
densidade
0.904 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+40
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2
chave InChI
LQERIDTXQFOHKA-FZTVEWNYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)