77282
Heptadecafluorooctanesulfonic acid potassium salt
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Perfluorooctanesulfonic acid potassium salt, Potassium heptadecafluoro-1-octanesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
crystals
pf
277-280 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S.K/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;/h(H,26,27,28);/q;+1/p-1
chave InChI
WFRUBUQWJYMMRQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- A fluorinated surfactant for poly(vinylpyrrolidone)/aminopropyl-functionalized nanoclay films to achieve hydrophobicity and oleophobicity.
- A surfactant in the preparation of core-shell polymers for lithium-ion batteries.
- A reactant to synthesize dicationic ionic liquids.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?