Documentos Principais
924407
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctane-1-sulphonic acid
Sinônimo(s):
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanesulfonic acid, 1H,1H′,2H,2H′-Perfluorooctane sulfonic acid, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanesulfonic acid, 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5F13O3S
Número CAS:
Peso molecular:
428.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C8H5F13O3S/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H,22,23,24)
chave InChI
VIONGDJUYAYOPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
924407-100MG4065267379241