294209
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Nonafluoro-1-butanesulfonic acid potassium salt, Potassium nonaflate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
fluoro
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
chave InChI
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?