Documentos Principais
8.18662
Sigma-Aldrich
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate, Nonafluorobutane-1-sulfonic acid potassium salt
About This Item
Fórmula linear:
CF3(CF2)3SO3K
Número CAS:
Peso molecular:
338.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
249-616-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-6.5 (50 g/L in H2O)
p.e.
>400 °C
pf
264-266 °C
solubilidade
5.1 g/L
densidade volumétrica
1000 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
chave InChI
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3