Key Documents
562610
Sigma-Aldrich
Nonafluorobutanesulfonic anhydride
97%
Sinônimo(s):
Nonafluorobutanesulfonic acid anhydride, Perfluorobutanesulfonic anhydride
About This Item
Fórmula linear:
(CF3(CF2)3SO2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
582.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.3210 (lit.)
pb
84 °C (lit.)
densidade
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
sulfonic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F18O5S2/c9-1(10,5(17,18)19)3(13,14)7(23,24)32(27,28)31-33(29,30)8(25,26)4(15,16)2(11,12)6(20,21)22
chave InChI
QKIHLPFZYGFMDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nonafluorobutanesulfonic anhydride can be synthesized by using potassium nonafluorobutane-sulfonate as the starting material.
Aplicação
Nonafluorobutanesulfonic anhydride can play the role of an activating agent in the synthesis of 4-bromothieno[2,3-b]pyridine via reaction with tetra-n-butylammonium bromide in dichloromethane.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Synthesis of 4-Arylthieno [2, 3-b] pyridines and 4-Aminothieno [2, 3-b] pyridines via a Regioselective Bromination of Thieno [2, 3-b] pyridine"
Lucas CCM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(24), 12594-12598 (2015)
"Towards highly activating leaving groups: studies on the preparation of some halogenated alkyl sulfonates"
Netscher T and Bohrer P
Molecules (Basel), 7(8), 601-661 (2002)