241393
N-Phenyl-p-phenylenediamine
98%
Sinônimo(s):
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
Ensaio
98%
Formulário
liquid
pf
68-72 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL, clear, very dark red (Violet to brown to black solution)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
chave InChI
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
199 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
241393-100G | 4061825094519 |
241393-25G | |
241393-1KG | 4061825770741 |