292265
N,N′-Diphenyl-p-phenylenediamine
98%
Sinônimo(s):
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
Ensaio
98%
p.e.
220-225 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
143-145 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N(c1ccccc1)c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
chave InChI
UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- TPA-induced inhibition of gap junctional intercellular communication is not mediated through free radicals.: This research explores the role of N,N′-Diphenyl-p-phenylenediamine (DPPD) in cellular communication, providing insights into its applications in high-performance rubber stabilizers and life science manufacturing chemicals. (Hasler et al., 1990).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?