Documentos Principais
8.20536
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, DPPD
About This Item
Fórmula linear:
1,4-(C6H5NH)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
260.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
200-806-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
crystals
potência
2370 mg/kg LD50, oral (Rat)
4500 mg/kg LD50, skin (Rat)
p.e.
220-225 °C/1.33 hPa
pf
135 °C
densidade
1.3 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
560 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c2ccc(cc2)Nc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
chave InChI
UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1