Documentos Principais
492256
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,2-Dimethyl 1,2-benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylate
About This Item
Fórmula linear:
C6D4(CO2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
198.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
p.e.
282 °C (lit.)
pf
2 °C (lit.)
densidade
1.214 g/mL at 25 °C
Formato
neat
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
chave InChI
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
492256-100MG4061837575976
492256-25MG4061832504094