Documentos Principais
489131
Sigma-Aldrich
Dodecane-d26
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)10CD3
Número CAS:
Peso molecular:
196.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
215-217 °C (lit.)
pf
−9.6 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+26
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
chave InChI
SNRUBQQJIBEYMU-DWXHPOBZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
James E Hallett et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(8), 2071-2081 (2020-02-06)
Hard-sphere particles in nonpolar solvents are an essential tool for colloid scientists. Sterically stabilized poly(methyl methacrylate) (PMMA) particles have long been used as the exemplary hard-sphere system. However, neither the particles themselves nor the poly(12-hydroxystearic acid) (PHSA) stabilizer necessary to