Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
215-217 °C (lit.)
pf
-9.6 °C (lit.)
densidade
0.802 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
chave InChI
SNRUBQQJIBEYMU-WCGVKTIYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)