Documentos Principais
807915
Sigma-Aldrich
Undecane-d24
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)9CD3
Número CAS:
Peso molecular:
180.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+24
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
chave InChI
RSJKGSCJYJTIGS-XMTORAMYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)