Documentos Principais
606510
Sigma-Aldrich
Anisole-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Methoxy(benzene-13C6)
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
114.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
154 °C (lit.)
pf
-37 °C (lit.)
densidade
1.049 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
chave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-WBJZHHNVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
51.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)