Documentos Principais
707740
Sigma-Aldrich
Methyl acetate-2-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13CH3COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
57-58 °C
pf
-98 °C
densidade
0.944 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
COC([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1+1
chave InChI
KXKVLQRXCPHEJC-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)