Key Documents
775355
Sigma-Aldrich
Methanol-17O
80 atom % 17O, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Methyl alcohol-17O
About This Item
Fórmula linear:
CH317OH
Peso molecular:
33.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
80 atom % 17O
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
pb
65.4 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)