Documentos Principais
607282
Sigma-Aldrich
Methyl-13C alcohol-OD
98 atom % D, 99 atom % 13C, <1% 18O
Sinônimo(s):
Methan(ol-d),13C, Methanol-OD, 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3OD
Peso molecular:
34.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
pb
65.4 °C (lit.)
pf
-98 °C (lit.)
densidade
0.840 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[13CH3]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1,2D
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-IIHJGDGPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)