Key Documents
600016
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-13C,d3-benzyl-α-13C,α,α-d2 bromide
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1-Bromoethyl-3-methoxy-13C,d3-benzene-α-13C,α,α-d2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C6D5H4BrO
Número CAS:
Peso molecular:
208.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
pb
152 °C (lit.)
densidade
1.486 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3/i1+1D3,6+1D2
chave InChI
ZKSOJQDNSNJIQW-KJVVDLQLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)