Documentos Principais
118451
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylpentane
99%
Sinônimo(s):
3,3-Dimethylpentane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2C(CH3)2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1696854
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2.77 psi ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Lim. expl.
~7 %
índice de refração
n20/D 1.392 (lit.)
p.e.
86 °C (lit.)
pf
−135 °C (lit.)
densidade
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
3,3-Dimethylpentane isomerizes via a methyl shift mechanism on oxygen-exposed tungsten carbides.
Aplicação
3,3-Dimethylpentane was used in the development and evaluation of the epiocular-eye irritation test.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Methylcyclopentane analytical standard
Supelco
66490
Methylcyclopentane
2-Metilpentano analytical standard
Supelco
68310
2-Metilpentano
n-Heptano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04390
n-Heptano
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 39(4), 339-364 (2011-09-29)
The recently implemented 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH legislation have heightened the need for in vitro ocular test methods. To address this need, the EpiOcular(TM) eye irritation test (EpiOcular-EIT), which utilises the normal (non-transformed)
Reactions of neopentane, methylcyclohexane, and 3, 3-dimethylpentane on tungsten carbides: The effect of surface oxygen on reaction pathways.
Ribeiro FH, et al.
J. Catal., 130(1), 86-105 (1991)
Protocolos
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane