66490
Methylcyclopentane
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
232.8 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
624 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
8.35 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.410
p.e.
72 °C (lit.)
pf
−142 °C (lit.)
densidade
0.748 g/mL at 20 °C
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal