Documentos Principais
8.20789
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentane
for synthesis
Sinônimo(s):
Methylcyclopentane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
202-503-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
150 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
315 °C
p.e.
72 °C/1013 mbar
pf
-142 °C
temperatura de transição
flash point -17 °C
densidade
0.74 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(CCCC1)C
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.746 - 0.749
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C