Documentos Principais
118613
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-heptene
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein:
1732139
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
122 °C (lit.)
pf
−122 °C (lit.)
densidade
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
WEPNJTDVIIKRIK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Methyl-2-heptene undergoes oxidation by singlet oxygen generated by the excitation of thiazine dyes cation to form hydroperoxides.
Aplicação
2-Methyl-2-heptene was used in the functionalization of ethylene/5,7-dimethyl-1,6-diene copolymer with maleic anhydride via Alder Ene reaction.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Singlet oxygen mediated oxidation of olefins within zeolites: selectivity and complexities.
Shailaja J, et al.
Tetrahedron, 56(36), 6927-6943 (2000)
1H-NMR study of maleic anhydride modified ethylene-diene copolymers.
Vicente AI, et al.
Journal of Polymer Research, 18(4), 527-532 (2011)