157724
2-Ethyl-6-methylaniline
≥98%
Sinônimo(s):
3-Ethyl-2-aminotoluene, 6-Ethyl-o-toluidine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.552 (lit.)
p.e.
231 °C (lit.)
pf
−33 °C (lit.)
densidade
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C9H13N/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3
chave InChI
JJVKJJNCIILLRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
105 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?